HG000C24
1 of 10
Millipore
53286
脑心浸液肉汤
70138
脑心浸液琼脂
70122
营养肉汤
1.10493
GranuCult®脑心浸液肉汤
05121
心浸液肉汤
70149
70192
Mueller Hinton肉汤
88597
过氧化氢 溶液
41960
Vegitone 浸液肉汤
92498
心脏提取物 来源于牛心脏
Meat Extract, 1.0 g/L Peptone, 5.0 g/L Sodium Chloride, 8.0 g/L Yeast Extract, 2.0 g/L
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C24.500)
7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
15-25°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號