材料
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
品質等級
描述
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
參數
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
25 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
2.5%
顏色
white
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.45 μm pore size
79 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
起泡點
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
環保替代類別
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 澄清水溶液
- 颗粒去除
- 颗粒分析
- 微生物学分析
- 废水中病毒样颗粒的分离
- 微塑料分析级水
- 核酸结合,包括eDNA
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:一般实验室过滤
- 预期用途:截留或去除生物污染物
- 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜进行液体的除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌、霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
- 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
- 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3