重要文件
HATF08250
Millipore
Immobilon®-NC Membrane
82 mm disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters
同義詞:
混合纤维素酯薄膜
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Immobilon®®-NC转印膜,不含Triton,混合纤维素酯,0.45 m, 82 mm,圆片型, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Immobilon®
技術
western blot: suitable
過濾器直徑
82 mm
厚度
180 μm
折射率
n/D 1.51
孔徑
0.45 μm pore size
容量
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
相容性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
檢測方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
運輸包裝
ambient
一般說明
主要结合机制:静电,疏水
滤器编码:HATF
應用
  • 生物溶液
  • 细胞接触
  • 需要无表面活性剂表面的小体积
  • 废水中病毒样颗粒的分离
  • 微塑料分析级水
  • 核酸结合,包括eDNA
法律資訊
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3