重要文件
GVWP10050
Millipore
Durapore®膜过滤装置, 0.22 µm
Durapore®, filter diam. 100 mm, hydrophilic
同義詞:
PVDF 膜过滤器,孔径0.22 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
Millipore
參數
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直徑
100 mm
過濾器直徑
100 mm
厚度
125 μm
重量法萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm pore size
70 % porosity
起泡點
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
无菌过滤生物溶液
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
  • 储存申明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany