文件
GCBASE
Millipore
mPAGE® Gel Caster Base
replacement part for mPAGE® Gel Caster
同義詞:
replacement base
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105305
NACRES:
NC.01
包裝
pkg of 1 pack
製造商/商標名
Millipore
技術
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
寬度 × 高度
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
凝膠尺寸
8.3 cm × 10.1 cm
一般說明
Use mPAGE® Gel Caster Base for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
相容性
Compatible with:
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
PAGE 簡介。了解 SDS-PAGE 的背景以及在聚丙烯酰胺凝膠中根據大小分離蛋白質的方案。
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.