材料
316L stainless steel
滅菌相容性
autoclavable compatible
製造商/商標名
EZ-Fit®
應用
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
EZ-FIT®真空歧管是支持样本过滤的最先进系统。微孔玻璃、塑料或不锈钢过滤器支架可在支架出口上安装标准8号穿孔塞子。不同的头适合一次性消耗品,以及可重复使用的漏斗。歧管优化了工作流程,控制了污染风险,因此避免了污染测试期间的假阳性结果。二通阀的设计,防止在开启或关闭阀门时意外接触到过滤头。通过止回阀,避免了液体从真空系统回流。低高度的设计提供了更好的人体工程学使用层流罩。
應用
EZ-FIT®真空组合管被用作真空泵附件,用于一般微生物分析、生物负荷测试(药品、食品和饮料)和水监测的测试样品过滤。支持三个测试样品的过滤。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
配置
附屬品
產品號碼
描述
訂價
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.