文件
EZFITMAKIT
Millipore
EZ-Fit®歧管维护套件
Including lubricant and brush
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
製造商/商標名
EZ-Fit®
輸入
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
應用
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
運輸包裝
ambient
一般說明
EZ-Fit®歧管维护套件可用于按使用日程和过滤样品类型定期清洁和净化EZ-Fit®歧管。该套件包含无纺布湿巾,用于清洁过滤头、阀门、阀门按钮、O型环,可使用推荐的清洗剂。套件中提供的专用小毛刷用于清洁过滤头支架中的小管,大毛刷用于清洁阀壳。该套件还提供润滑油,用于润滑O形圈。
應用
EZ-Fit®过滤歧管用于通用实验室过滤,维护套件可用于定期清洁和净化EZ-Fit®歧管。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany