重要文件
EFAAB25BS
Millipore
EZ-Fit® 过滤装置,不带吸收垫
pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
同義詞:
膜过滤设备,以混合纤维素酯网格膜制备,用于生物负荷检测
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
品質等級
agency
ISO 7004
無菌
electron beam irradiated
特點
ready-to-use
製造商/商標名
EZ-Fit®
包裝
pkg of Bulk packaging with protective bag
容量
250 mL
過濾器直徑
47 mm
漏斗容量
250 mL
容積
250 mL
孔徑
0.8 μm pore size
輸入
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® System
運輸包裝
ambient
一般說明
EZ-FIT®滤杯是由黑色网格混合纤维素酯(MCE)滤膜和粉色底座组成的一次性过滤装置。它通过避免微生物分析暴露的风险,提供了一种安全、快速的膜过滤方法。
滤杯经过电子束辐照。在整个过滤过程中,通气盖会盖住样品,并且360°边缘设计可防止镊子在取膜过程中意外接触膜过滤区域,以保护样品免于污染,获得可靠的微生物计数结果。
EZ-FIT® Azure特色设计让EZ-FIT®滤杯更加符合人体工学,更加便利。透明漏斗和环绕一周的液位显示方便从任意方向倒液。创新的漏斗组件设计可防止膜泄漏或样品绕过(by-pass)。
过滤装置符合国际标准,最大程度减少样品残留。该装置可以堆叠以节省工作面积。这种一次性滤杯可装配到具有特定EZ-Fit®过滤头的EZ-FIT®多联支架上。
應用
EZ-FIT®滤杯(EFFU滤杯)可用于液体样品中的酵母和霉菌检测,包括饮料、药物和水生产中的中间样品和最终产品。这些产品还被用于工业质量控制和水监测。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.