重要文件
E202
Millipore
NovaSeptum® GO端口塞
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
品質等級
agency
meets ISO 146441
146441
meets ISO 88 biological reactivity (all component materials)
產品線
NovaSeptum® GO
特點
autoclavable
參數
0-134 °C temp. range (32-273 °F)
6 bar max. pressure (87 psi)
應用
pathogen testing
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
儲存溫度
room temp
一般說明
NovaSeptum® GO端口塞设计用于安装在不需要装满NovaSeptum® GO采样单元的料盒的任何未用端口内。
装置配置: 无菌采样配件
應用
无菌试验、热原试验、内毒素试验、化学分析、pH值分析和发酵应用
包裝
E202(每盒100件)
成分
  • 隔膜:铂固化硅胶
  • 主体:聚酯
準備報告
NovaSeptum® Go采样支架设计用于2 mm直径针头,适合广泛应用。为了增强保护,每个支架可与NovaSeptum® GO安全标签(ENSTAG)配合使用,以防止意外驱动。每个盒子内包含质量证书。
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).