重要文件
CX0395
Supelco
Carbon Disulfide
Carbon Disulfide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
同義詞:
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CS2
CAS號碼:
分子量::
76.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191602
酶委員會索引編號:
200-843-6
化驗:
≥99.9% (GC)
bp:
46.5 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
398 hPa ( 20 °C)
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽壓力
398 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
雜質
≤0.05% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.002%
顏色
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
轉變溫度
flash point -30 °C
溶解度
2.1 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI 密鑰
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
CX0395-6 and CX0395-5 are packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Assay (GC): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Hydrogen sulfide (H2S): To pass test (about 1.5 ppm)
Sulfur dioxide (SO2): To pass test (about 2.5 ppm)
Water (H2O): 0.05% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review