重要文件
CX0300
Supelco
Calcium Sulfate
同義詞:
Anhydrite
登入查看組織和合約定價
About This Item
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (complexometric)
品質等級
形狀
powder
雜質
≤0.003% Heavy metals (as Pb)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.005% Nitrate (NO3)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.1% Insoluble in dilute hydrochloric acid
≤0.5% Magnesium and alkali salts
顏色
white
mp
1450 °C
溶解度
2.4 g/L
儲存溫度
room temp
應用
anhydrous GR
分析報告
Assay (complexometric):98% min
Chloride (Cl):0.01% max
Color:White to Off-White
Form:Powder
Heavy metals (as Pb):0.003% max
Insoluble in dilute hydrochloric acid:0.1% max
Iron (Fe):0.003% max
Magnesium and alkali salts:0.5% max
Nitrate (NO3):0.005% max
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1