重要文件
CN06F1001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.6UM 10C-F
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
孔徑
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
柱代碼
Code F (double open end w/flat gaskets)
一般說明
Device Configuration: Cartridge