重要文件
CHGE71TE3
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm Cartridge 10
Code 7 EPDM, Autoclavable and SIP
同義詞:
Millipore Express® SHC,小柱
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Millipore Express SHC 筒式过滤器 10 in.0.5/0.2 µm 7 号 EPDM, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, EPDM rubber seal
材料
EPDM rubber seal
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤28.2 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
技術
sterile filtration: suitable
長度
10 in.
寬度
2.7 in.
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
6.9 cm (2.7 in.)
過濾面積
0.49 m2
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
輸入
sample type liquid
起泡點
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
柱代碼
Code 7
一般說明
Millipore Express® SHC滤芯覆有一层聚醚砜的预过滤膜用于保护0.2 μm除菌滤膜,以此延缓堵塞并增大过滤处理量,使得除菌级滤膜具有更大的处理量。CHGE71TE3滤芯的孔径0.5/0.2 μm,过滤面积0.49 m2,代码7滤芯。
面对一系列杂质浓度不同的工艺料液,Millipore Express® SHC滤芯可为您提供一种简单的过滤方案简化验证需求,减少滤器的库存种类。Millipore Express® SHC的应用,可帮助您提高生产率,缩短工艺时间并降低成本。
應用
  • 培养基添加剂
  • 层析柱前保护
  • 蛋白质浓缩液
  • 细胞收获液(澄清过滤后)
  • 腐蚀性料液 /pH 调节剂
  • 缓冲液
  • CIP清洗剂
特點和優勢
  • 高容量、高流速亲水性聚醚砜膜
  • 经过验证的可靠除菌性能
  • 易于润湿和完整性测试
  • 处理培养基和蛋白质溶液等易堵塞型料液时仍具有高流速和高载量
  • 滤芯处理量大,提升了工艺的有效性和经济性
  • 良好的化学兼容性(pH 1-14),兼容腐蚀性料液
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书的润湿说明
  • 储存声明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express®膜制造。
灭菌方法
135 °C×30 min×0.35 bar (5),25或22次正向和3次反向在线蒸汽灭菌,或135 °C×30 min×1 bar (15 psid),3次正向。126 °C×60 min,25次高压锅蒸汽灭菌。
分析報告
TOC/电导率
在灭菌和20 L的受控水冲洗后,样品在25 °C下显示出低于500 ppb TOC(根据USP<64>)和低于1.3 µS/cm(根据USP<64>)。
用水冲洗≥2 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany