Merck
CDRF3HN05
Millipore
Lynx CDR母式3/8英寸软管倒钩可重新连接连接器
Lynx® CDR Female 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
同義詞:
Lynx® CDR
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
eCl@ss:
32010310
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
316 stainless steel spring(s) (passivated)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Lynx®
參數
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
高度
13.7 cm (5.4 in.)
長度
13.5 cm (5.3 in.)
寬度
8.4 cm (3.3 in.)
接頭
3/8 in. inlet hose barb
應用
Sterile connection of single-use systems
準備報告
Sterilization Method
Gamma compatible up to 45 kGy; Autoclave up to three times for 30 minutes @ 131 °C. Do not steam in place.
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Material Qualification Dossier
免費—登入下載
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
本文將解釋如何簡化將異體細胞療法製程轉移至 CDMO 夥伴的程序,並取得長期的製造成功。
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.