C6000TCU
1 of 10
Millipore
CWLSM4S03
Milligard® LPB 0.5/0.2 µm nominal, Cartridge
Supelco
29441-U
经过认证的玻璃内衬管,适合 12×32mm 广口样品瓶(适合钳口密封、卡口和 9mm 螺纹样品瓶)
SPKBTP6KTNK001
Cogent Lab 6000 储罐套件
Z617865
Greiner round bottom tubes, polystyrene
1.50839
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART™ 250-4
50536-U
Ascentis® Express C18,5μm HPLC色谱柱
Z742522
Block for digital dry bath and MyBlock™
Sigma-Aldrich
HPA001853
抗 SP1 兔抗
USP
1437508
硬脂酸甲酯
SML3558
CQ211
SP2
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號