推薦產品
產品名稱
乙酸, OmniTrace, ≥99%
蒸汽密度
2.07 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
15.4 hPa ( 20 °C)
描述
for inorganic trace analysis
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
濃度
≤100% in acetic acid
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 39 °C
溶解度
602.9 g/L (at 25 °C (77 °F) at 1,013 hPa - completely soluble in water)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤1 ppm
phosphate (PO43-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.5 ppm
正離子痕跡
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤1 ppb
As: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.5 ppb
Be: ≤0.1 ppb
Bi: ≤0.1 ppb
Ca: ≤1 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Ce: ≤0.1 ppb
Co: ≤0.1 ppb
Cr: ≤1 ppb
Cs: ≤0.1 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Dy: ≤0.1 ppb
Er: ≤0.1 ppb
Eu: ≤0.1 ppb
Fe: ≤1 ppb
Ga: ≤0.1 ppb
Gd: ≤0.1 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hf: ≤0.1 ppb
Hg: ≤1 ppb
Ho: ≤0.1 ppb
In: ≤0.1 ppb
K: ≤1 ppb
La: ≤0.1 ppb
Li: ≤0.1 ppb
Lu: ≤0.1 ppb
Mg: ≤0.5 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤1 ppb
Nd: ≤0.1 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
Pb: ≤0.1 ppb
Pr: ≤0.1 ppb
Pt: ≤0.5 ppb
Rb: ≤0.1 ppb
Re: ≤0.1 ppb
Rh: ≤0.5 ppb
Ru: ≤0.5 ppb
Sb: ≤0.5 ppb
Sc: ≤0.1 ppb
Se: ≤1 ppb
Sm: ≤0.1 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Tb: ≤0.1 ppb
Te: ≤0.5 ppb
Th: ≤0.1 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.1 ppb
Tm: ≤0.1 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.5 ppb
W: ≤0.5 ppb
Y: ≤0.1 ppb
Yb: ≤0.1 ppb
Zn: ≤1 ppb
Zr: ≤0.1 ppb
SMILES 字串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup