重要文件
AT92/6-3D0
Millipore
NovaSeptum® CCS支座
同義詞:
NovaSeptum Holder CCS, 9-port TC64, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
eCl@ss:
36101790
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
品質等級
針尺寸
2.0 mm
無菌
sterile
製造商/商標名
NovaSeptum®
接頭
64 mm TC inlet
64 mm TC outlet
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
在当今的生物制药市场中,制造工艺中每一步的产品取样都至关重要。一个不精确或假阳性的结果可能会导致隔离检疫以及重复分析。
而在使用了NovaSeptum® CCS支座后,污染不再是一个威胁。作为无菌过程的理想选择,该产品采用创新性的封闭式设计确保您的样品与取样点分离。 NovaSeptum®紧凑、无死角的设计有助于节约宝贵的样品。
各种标准和定制接头保证可采集任意位置的样品。这种高纯度取样装置应用广泛,非常适合需要对蛋白质、复合碳水化合物或小分子具有极低亲和力的应用。袋装,方便保存和悬挂。
特點和優勢
表面处理,外壁:磨削和抛光至Ra 0.5μm,电抛光,玻璃喷砂
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany