重要文件
AP2529325
Millipore
玻璃纤维预滤膜,293MM,25片/盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophilic
參數
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
過濾器直徑
293 mm
孔徑
2.0 μm pore size
90 % porosity
運輸包裝
ambient
一般說明
过滤器类型:深层过滤器
过滤器编码:AP25
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13