文件
AP128
Sigma-Aldrich
山羊抗小鼠IgM 抗体
Chemicon®, from goat
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
應用
山羊抗小鼠IgM 抗体是针对小鼠IgM 的抗体,可用于 ELISA、IP& WB。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Joseph F Bonner et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1078, 65-88 (2013-08-27)
Neural stem cells (NSC) are not only a valuable tool for the study of neural development and function, but an integral component in the development of transplantation strategies for neural disease. NSC can be used to study how neurons acquire