重要文件
AP1004700
Millipore
吸水垫
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
同義詞:
纤维素纤维膜过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cellulose fiber
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
0.031-0.039 in.
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • 47 mm纤维素吸附剂垫特别适合在膜上培养微生物。
  • 吸附剂垫可在高压或快速流动条件下保护膜。
  • 用于加强污染分析用Millipore′监测仪中过滤器的作用。
  • 当以生长培养基饱和时,它们也可用于在膜上培养微生物。
  • 以每包100片的形式供货。
應用
  • 空气监测
  • 环境监测
  • 气溶胶污染监测
  • 高压或快速流动条件下保护膜过滤器
特點和優勢
  • 避免高压或快速流动条件下的膜损伤
  • 垫片让您可以在单一的工艺步骤中结合多级过滤,节省时间
  • 编织丝网的使用提高了流速和处理量
  • 垫片可防止下游筛网过滤器“遮蔽”上游过滤器孔。