重要文件
AG220
Sigma-Aldrich
胆碱乙酰转移酶,用于封闭AB143、AB144P抗体
同義詞:
ChAT
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rat
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
0.25 mg/mL
技術
cell based assay: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
重组大鼠ChAT
應用
用于Chemicon′ AB143、AB144P和AB144货号产品的染色封闭。建议浓度为2-5 μg/mL。在用于组织切片前,应先将AG220和抗体共同在+2-8°C下孵育3小时。
该酶遇热会变性,但尚未测定它的活性水平,可能会有残留活性。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经递质 & 受体
神经元 & 胶质标记
研究类别
神经科学
外觀
溶液为50 mM KPO4缓冲液(pH 7.5),含10%甘油和0.05M NaCl。不含防腐剂。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Variability in the occurrence of nitric oxide synthase immunoreactivity in different populations of rat sympathetic preganglionic neurons.
Julia M Hinrichs,Ida J Llewellyn-Smith
The Journal of Comparative Neurology null
Nuclear organization of cholinergic, putative catecholaminergic and serotonergic systems in the brains of two megachiropteran species.
Dell, Leigh-Anne, et al.
Journal of Chemical Neuroanatomy, 40, 177-195 (2010)
Some gamma-motoneurons contain gamma-aminobutyric acid in the rat cervical spinal cord.
Tetsufumi Ito,Hiroyuki Hioki,Kouichi Nakamura,Takeshi Kaneko,Satoshi Iino,Yoshiaki Nojyo
Brain Research null
Sara Morcuende et al.
The Journal of comparative neurology, 519(12), 2335-2352 (2011-04-02)
Neurotrophins acting through high-affinity tyrosine kinase receptors (trkA, trkB, and trkC) play a crucial role in regulating survival and maintenance of specific neuronal functions after injury. Adult motoneurons supplying extraocular muscles survive after disconnection from the target, but suffer dramatic
Nuclear organization of cholinergic, putative catecholaminergic and serotonergic nuclei in the brain of the eastern rock elephant shrew, Elephantulus myurus.
Raymond P Pieters,Nadine Gravett,Kjell Fuxe,Paul R Manger
Journal of Chemical Neuroanatomy null