產品線
Amicon®
技術
protein purification: suitable (GSH-tagged proteins)
運輸包裝
wet ice
一般說明
GST试剂盒,用于GSH标记的蛋白纯化。
与Amicon Pro 亲和浓缩配合使用:3 ml GST结合树脂、125 mg谷胱甘肽(还原型,游离酸)、25 ml GST结合/清洗缓冲液(10X)、5 ml GST复溶缓冲液(10X)
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
95.9 °F
閃點(°C)
35.5 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Amicon Pro 让蛋白纯化更简单。此系统可提供一致的样品制备,可实现更可靠的蛋白回收率、同时保证纯度、简化数据生成。
條款
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
如果必須從少量樣品 (0.5-10 mL) 中純化抗體,則建議使用 Amicon® Pro 純化系統。