重要文件
ABN66
Sigma-Aldrich
抗胆固醇酰基转移酶1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Sterol O-acyltransferase 1, Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1, ACAT-1, Cholesterol acyltransferase 1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
rhesus macaque, human
物種活性(以同源性預測)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SOAT1(6646)
一般說明
胆固醇酰基转移酶1(ACAT1)是线粒体定位的酶,可催化由两个乙酰辅酶A分子可逆形成乙酰乙酰辅酶A,并在酮体代谢中起重要作用。 编码ACAT1的基因缺陷与α-甲基乙酰乙酸尿症有关,这是一种先天性异亮氨酸分解代谢错误,其特征是尿中排泄2-甲基-3-羟基丁酸、2-甲基乙酰乙酸、N-巴豆酰基甘氨酸和丁酮。 最近的研究表明,ACAT1可能是治疗某些形式的阿尔茨海默′病的治疗靶标。
特異性
其他同源性: 小鼠(93% 序列同源性)。
免疫原
对应于人胆固醇酰基转移酶1的KLH偶联的线性肽。
應用
免疫组化分析: 代表性批次的1:1,000稀释液在人肾上腺和正常人脑组织中检测到胆固醇酰基转移酶1。
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
该抗胆固醇酰基转移酶1抗体经验证可用于WB,IH(P)检测胆固醇酰基转移酶1。
品質
通过蛋白质印迹对Caco-2细胞裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.05 µg/mL该抗体在10 µg Caco-2细胞裂解物中检测到胆固醇酰基转移酶1。
標靶描述
观察到约58 kDa,这可能是SDS-PAGE样品制备过程中天然蛋白二聚化/聚集的结果。计算的分子量为65 kDa
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
Caco-2细胞裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yulong Chen et al.
BMC cancer, 21(1), 615-615 (2021-05-28)
Hepatitis B virus (HBV)-related hepatocellular carcinoma (HCC) remains a major public health problem and its pathogenesis remains unresolved. A recent proteomics study discovered a lipid enzyme Sterol O-acyltransferase (SOAT1) involvement in the progression of HCC. We aimed to explore the
Zhihua Wang et al.
BMC medicine, 20(1), 292-292 (2022-08-09)
Although cholesterol metabolism is a common pathway for the development of antitumor drugs, there are no specific targets and drugs for clinical use. Here, based on our previous study of sterol O-acyltransferase 1 (SOAT1) in hepatocelluar carcinoma, we sought to