文件
ABN1680
Sigma-Aldrich
抗磷酸化泛连接蛋白1(Tyr308)
from rabbit
同義詞:
Panx-1, Panx1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
human (based on high sequence homology), chimpanzee (based on high sequence homology), rat (based on high sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr308)
基因資訊
human ... PANX1(24145)
一般說明
泛连接蛋白1(UniProt:P60570)由Panx1(也称Px1)基因(基因ID:315435)编码。泛连接蛋白1是泛连接蛋家族的多次跨膜蛋白,可作为高电导率、电压门控通道。它在软骨、皮肤、脾脏、心脏和脑中广泛表达。在神经系统中,在小脑、皮层、晶状体、视网膜、锥体细胞、新皮层的中间神经元和海马体中都检测到泛连接蛋白1转录子。在鼠和人基因组中鉴定出了三个泛连接蛋白家族基因(PANX1-3)。泛连接蛋白的结构和功能相似,在多个生理过程中起重要作用,包括ATP释放、Ca2+ 稳态和突触神经递质释放。泛连接蛋白也可形成混合通道(ntermixed channel),混合情况在泛连接蛋白1和泛连接蛋白2之间更为明显。混合水平受N-糖基化程度的控制。翻译后N糖基化在细胞表面靶向(cell surface targeting)中起一定作用。泛连接蛋白1也可进行S-亚硝基化,S-亚硝基化可抑制通道电流和ATP释放。研究表明,作为针对TNF-α激活的反应,泛连接蛋白1通道可释放ATP ,TNF-α需要1 型TNF受体以及下游信号传导通过Src家族激酶(SFK)的激活。研究表明NMDARs Src 激酶和泛连接蛋白1形成信号复合物,泛连接蛋白1的激活需要Tyr308处的磷酸化。研究表明兴奋毒性NMDA 和表达泛连接蛋白1的N2a 细胞的甘氨酸刺激增加Tyr308处的磷酸化,但是在带Y308F取代的表达泛连接蛋白1的细胞中没有增加。泛连接蛋白1与钙波(calcium wave)的传播、血管紧张度的调节、味蕾功能以及神经胶质瘤中的肿瘤抑制有关。泛连接蛋白1通道开启(channel opening)有助于细胞死亡和缺血或癫痫情况下的疾病发作。(参考文献:Penuela, S et al. (2013).Biochim.Biophys.Acta 1828(11); 15-22; Weilinger, N et al. (2016).Nat. Neurosci. 19(3): 432-442)。
特異性
该多克隆抗体可特异性检测大鼠酪氨酸308上磷酸化的泛连接蛋白1。预期与人和黑猩猩发生交叉反应。
免疫原
线性肽,对应于大鼠泛连接蛋白1 的磷酸化酪氨酸周围的13个氨基酸。
表位:胞质域
應用
抗磷酸化泛连接蛋白1(Tyr308)抗体(货号 ABN1680)是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向泛连接蛋白1,并已在免疫组化和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
蛋白印迹分析:一个代表性批次在wt/突变型转染的N2a 细胞+/刺激物中检测到磷酸化泛连接蛋白1(Weilinger, N.L., et. al. (2016).Nat Neurosci. 19(3):432-42).
免疫组织化学分析:一个代表性批次的1:100稀释液在分离的急性海马脑组织切片中检测到磷酸化泛连接蛋白1(由卡尔加里大学Roger J. Thompson 博士提供) 。
品質
通过蛋白质印迹在 WT大鼠Panx1和显性活性Src激酶(Y530F Src)转染的HEK293T细胞中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在WT大鼠Panx1和显性活性Src激酶(Y530F Src)转染的HEK293T细胞中检测到磷酸化泛连接蛋白1。µ
蛋白质印迹分析:
標靶描述
观察值为〜55 kDa;计算值为48.07 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化
形式:纯化
溶于PBS和50%甘氨酸(不含叠氮化物)中的纯化兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zheng Ruan et al.
eLife, 13 (2024-05-23)
Protein phosphorylation is one of the major molecular mechanisms regulating protein activity and function throughout the cell. Pannexin 1 (PANX1) is a large-pore channel permeable to ATP and other cellular metabolites. Its tyrosine phosphorylation and subsequent activation have been found
Lisa Maria Metz et al.
International journal of molecular sciences, 23(9) (2022-05-15)
Pannexin-1 (PANX1) is a transmembrane protein that forms ion channels as hexamers on the plasma membrane. Electrophysiological studies prove that PANX1 has a high conductance for adenosine triphosphate (ATP), which plays an important role as a signal molecule in platelet
Leon J DeLalio et al.
The Journal of biological chemistry, 294(17), 6940-6956 (2019-03-01)
Pannexin 1 (PANX1)-mediated ATP release in vascular smooth muscle coordinates α1-adrenergic receptor (α1-AR) vasoconstriction and blood pressure homeostasis. We recently identified amino acids 198-200 (YLK) on the PANX1 intracellular loop that are critical for α1-AR-mediated vasoconstriction and PANX1 channel function.