抗體表格
unpurified
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NR4A2(4929)
一般說明
核受体亚家族4 A组成员2(UniProt:P43354;也称为即早反应蛋白NOT,孤儿核受体NURR1,转录诱导型核受体),并由人的NR4A2(也称为NOT,NURR1,TINUR)基因(基因ID:4929)编码。Nurr-1属于核激素受体家族,可作为转录调节因子,被认为对发育过程中中脑多巴胺能(mdDA)神经元的分化和维持很重要。这对于表达一组基因(例如SLC6A3,SLC18A2,TH和DRD2)也是至关重要的,这些基因对于mdDA神经元的发育至关重要。它在许多T细胞,B细胞和成纤维细胞系中表达,但在脑组织中表达较高。据报告,Nurr-1的两种亚型是通过选择性剪接产生的。Nurr-1的配体结合域(LBD)不包含空腔,这是由于通常由配体占据的区域中几个庞大的疏水残基的侧链紧密堆积所致。它也缺乏共激活剂的经典结合位点。但是,它在LBD的表面上具有疏水区域,这对其活性至关重要。(参考文献:Volakakis N et al (2006).J. Mol.Endocrinol 37(2); 317-326; Wang G et al. (2003).Nature 423(6939):555-560)。
特異性
该兔多克隆抗体可检测人和鼠组织中的Nurr-1。它靶向C末端一半内的表位。
免疫原
His标记的重组片段,对应于来自人Nurr-1 C端一半的271个氨基酸,并包括配体结合域。
胞表位:结构域:
應用
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:50稀释液在小鼠海马和人小脑组织切片中检测到Nurr-1。
ELISA分析:代表性批次检测到重组Nurr-1 LBD(由McLean Hospital,Belmont,MA的Dr.Pierre Leblanc提供)。
免疫组化分析:代表性批次在中脑多巴胺神经元中检测到Nurr-1(Leblanc, P., et. al. (2015).J Vis Exp.(102):e52963)。
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:2,000稀释液在用Myc标记的小鼠全长Nurr1/Nor1/Nurr77过表达的HEK293T和CHO细胞中检测到Nurr-1(由McLean Hospital,Belmont,MA的Dr.Pierre Leblanc提供)。
免疫组化分析:代表性批次的1:250-1:2,500稀释液在小鼠脑组织切片中检测到Nurr-1(由McLean Hospital,Belmont,MA的Dr.Pierre Leblanc提供)。
ELISA分析:代表性批次检测到Nurr-1配体结合域(Leblanc, P., et. al. (2015).J Vis Exp.(102):e52963)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在用全长myc标记的Nurr-1转染的CHO细胞中检测到Nurr-1(Leblanc, P., et. al. (2015).J Vis Exp.(102):e52963)。
ELISA分析:代表性批次检测到重组Nurr-1 LBD(由McLean Hospital,Belmont,MA的Dr.Pierre Leblanc提供)。
免疫组化分析:代表性批次在中脑多巴胺神经元中检测到Nurr-1(Leblanc, P., et. al. (2015).J Vis Exp.(102):e52963)。
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:2,000稀释液在用Myc标记的小鼠全长Nurr1/Nor1/Nurr77过表达的HEK293T和CHO细胞中检测到Nurr-1(由McLean Hospital,Belmont,MA的Dr.Pierre Leblanc提供)。
免疫组化分析:代表性批次的1:250-1:2,500稀释液在小鼠脑组织切片中检测到Nurr-1(由McLean Hospital,Belmont,MA的Dr.Pierre Leblanc提供)。
ELISA分析:代表性批次检测到Nurr-1配体结合域(Leblanc, P., et. al. (2015).J Vis Exp.(102):e52963)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在用全长myc标记的Nurr-1转染的CHO细胞中检测到Nurr-1(Leblanc, P., et. al. (2015).J Vis Exp.(102):e52963)。
抗Nurr-1,目录号ABN1675是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向核受体亚家族4 A组成员2,并已在ELISA,免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹中进行了检验。
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过免疫组化在小鼠大脑皮层组织中进行评估。
免疫组化(石蜡)分析:该抗体的1:50稀释液在小鼠大脑皮层组织切片中检测到Nurr-1。
免疫组化(石蜡)分析:该抗体的1:50稀释液在小鼠大脑皮层组织切片中检测到Nurr-1。
標靶描述
观察分子量为〜70 kDa;计算分子量为66.59 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
兔多克隆抗体,溶于含0.05%叠氮化钠的PBS中。
形式:未纯化
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2