重要文件
ABN1656
Sigma-Aldrich
抗-Stra8抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Stimulated by retinoic acid gene 8 protein
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
技術
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... STRA8(346673)
mouse ... Stra8(20899)
一般說明
视黄酸基因8蛋白(UniProt P70278)由鼠类Stra8基因(基因ID 20899)编码。Stra8 是一种早期视黄酸(RA)反应性基因,编码仅在生殖腺中表达的细胞质蛋白,它在生殖腺中雄性和雌性细胞减数分裂的发起中起关键作用。在雌性小鼠中,Stra8 在受限的时间窗口期在胚胎生殖母细胞中表达,并且是进入减数分裂S期不可或缺的。在雄性动物中,Stra8表达首先在P5期的原始精原细胞中被检测出,从P10以后在减数分裂前(前细线期)精母细胞中变得很明显。精子发生(即从干细胞转化为数百万单倍体精子)是一个高度调节的过程,该过程实现了精子的恒定生产。未分化的有丝分裂精原细胞首先发育为专有精原细胞(committed spermatogonia)以产生精母细胞,后者经过减数分裂形成单倍体精子。Stra8不仅是减数分裂所必需的,而且促进精原细胞分化。在Stra8缺失时,精原细胞分化受损,导致未分化和早期分化中的精原细胞(A型精原细胞)在衰老的睾丸中大量聚集。在产后雄性和胚胎雌性小鼠中Stra8缺少的生殖细胞在减数分裂前发育受阻,无法进入减数分裂前期。
特異性
该多克隆抗体在野生型小鼠睾丸中检测到Stra8免疫反应性,但是在Stra8-敲除小鼠中未检测到(Mark, M., et al. (2008).J. Cell Sci. 121(Pt 19):3233-3242)。
免疫原
His标记的重组全长小鼠蛋白Stra8。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:250稀释液在人睾丸组织切片中检测到Stra8免疫反应性。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL代表性批次在视黄酸处理的 P19 鼠胚胎癌细胞的10 µg 裂解液中检测到~35 kDa Stra8亚型上调(材料由法国IGBMC研究所Mustapha Oulad-Abdelghan博士提供)。
电子显微镜分析:一个代表性批次在与基板直接接触并显示精原细胞特性的生殖细胞的细胞质中检测到Stra8免疫反应性。在小鼠睾丸冷冻切片中未发现Stra8免疫反应性(Oulad-Abdelghani, M., et al. (1996).J. Cell Biol. 135(2):469-477)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在 2%多聚甲醛固定、0.1% Triton X-100透化的COS-7 转染子中检测到外源性表达的鼠Stra8(Oulad-Abdelghani, M., et al. (1996).J. Cell Biol. 135(2):469-477)。
免疫荧光分析:通过多聚甲醛灌注的小鼠睾丸切片的荧光免疫组织化学染色,一个代表性批次在A1 A4 分化的精原细胞、前细线期精母细胞和减数分裂早期精母细胞中检测到阶段依赖性(stage-dependent )Stra8免疫反应性(Mark, M., et al. (2015).Biochim.Biophys.Acta.1849(2):84-93)
免疫荧光分析:一个代表性批次在4%多聚甲醛固定的野生型睾丸切片中检测到Stra8免疫反应性,但在Stra8敲除小鼠中未检测到(Mark, M., et al. (2008).J. Cell Sci. 121(Pt 19):3233-3242。
免疫组化分析:一个代表性批次仅在小鼠睾丸冷冻切片小管周围层的细胞中检测到Stra8免疫反应性。在Sertoli细胞中未发现Stra8免疫反应性(Oulad-Abdelghani, M., et al. (1996).J. Cell Biol. 135(2):469-477)。
蛋白质印迹分析:在全反式(T-RA)或9-顺式(9C-RA)视黄酸的刺激下,一个代表性批次在P19鼠胚胎癌细胞的多种磷酸化形式中检测到Stra8 表达的诱导(Oulad-Abdelghani, M., et al. (1996).J. Cell Biol. 135(2):469-477)。
抗-Stra8 抗体(货号ABN1656) 是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向STRA8,已在电子显微术、免疫细胞化学、免疫荧光、免疫组化和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在P19 细胞中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL 的该抗体在全反式视黄酸处理的P19 鼠胚胎癌细胞的10 µg 裂解液中检测到Stra8表达。.
標靶描述
观测分子量~53/35 kDa。计算分子量 36.91/44.56 kDa(人/小鼠; UniProt Q7Z7C7/P70278) 注意:鉴定出了至少五种35 至 55 kDa 的剪接亚型。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的 PBS 中的纯化的兔多克隆抗体。
纯化蛋白A。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Li Li et al.
Cell stem cell, 20(6), 858-873 (2017-05-02)
Human fetal germ cells (FGCs) are precursors to sperm and eggs and are crucial for maintenance of the species. However, the developmental trajectories and heterogeneity of human FGCs remain largely unknown. Here we performed single-cell RNA-seq analysis of over 2,000
Mei Wang et al.
Cell stem cell, 23(4), 599-614 (2018-09-04)
Spermatogenesis generates mature male gametes and is critical for the proper transmission of genetic information between generations. However, the developmental landscapes of human spermatogenesis remain unknown. Here, we performed single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) analysis for 2,854 testicular cells from donors
Ke Song et al.
Nature communications, 13(1), 7335-7335 (2022-11-29)
Type 2 diabetes mellitus is one of the most prevalent metabolic diseases presenting with systemic pathologies, including reproductive disorders in male diabetic patients. However, the molecular mechanisms that contributing to spermatogenesis dysfunction in diabetic patients have not yet been fully