重要文件
ABN1023
Sigma-Aldrich
抗-LILRB2抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 2, LIR-2, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 2, CD85 antigen-like family member D, Immunoglobulin-like transcript 4, ILT-4, Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 10, MIR-10, CD85d,
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LILRB2(10288)
一般說明
白细胞免疫球蛋白样受体亚家族B成员2(UniProt Q8N423;也称为CD85抗原样家族成员D,CD85d,Ig样转录物4,ILT-4,白细胞免疫球蛋白样受体2,LIR-2,MIR-10,单核细胞/巨噬细胞免疫球蛋白样受体10)由人的LILRB2(也称为CD85D,ILT4,LIR2,MIR10)基因(Entrez基因ID 10288)编码。CD85d属于B类白细胞免疫球蛋白样(LIR)受体家族,其成员包含两个或四个细胞外免疫球蛋白结构域,一个跨膜结构域和两个至四个基于胞质免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM)。Cd85d在免疫细胞上表达,并通过与抗原呈递细胞上的I类MHC分子(HLA-A,HLA-B,HLA-C)结合来负调节免疫应答。
特異性
与全部4种已知的人CD85d亚型反应。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人LILRB2的胞外域。
表位:细胞外结构域
應用
免疫组化分析:来自代表性批次的1:50稀释液在人卵巢癌肿瘤细胞,小鼠大脑皮层,人脑癌症肿瘤细胞,小鼠海马和非霍奇金淋巴瘤细胞中检测到LILRB2。
抗LILRB2抗体是针对LILRB2的抗体,用于蛋白质印迹,免疫组化。
研究子类别
发育信号转导
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对 Jurkat 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/ml该抗体在10 µg的Jurkat细胞裂解液中检测到了LILRB2。
標靶描述
观察值〜64/120 kDa。四种亚型的计算分子量范围为〜52至〜65 kDa,由于糖基化,通常在印迹上观察到表观分子量高于〜110 kDa的条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jacqueline G O'Leary et al.
Transplantation direct, 9(8), e1500-e1500 (2023-07-17)
Liver allografts protect renal allografts from the same donor from some, but not all, preformed donor specific alloantibodies (DSA). However, the precise mechanisms of protection and the potential for more subtle alterations/injuries within the grafts resulting from DSA interactions require