重要文件
ABN1016
Sigma-Aldrich
抗CCM3 / PDCD10
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Programmed cell death protein 10, Cerebral cavernous malformations 3 protein, TF-1 cell apoptosis-related protein 15
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
Xenopus (based on high sequence homology), rat (based on high sequence homology), mouse (based on high sequence homology)
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PDCD10(11235)
一般說明
程序性细胞死亡蛋白 10(UniProt Q9BUL8;也称为脑海绵状畸形 3 蛋白,TF-1 细胞凋亡相关蛋白 15)由人 PDCD10(也称为 CCM3、TFAR15)基因(基因 ID 11235)编码。PDCD10/CCM3 是一种普遍表达的衔接蛋白,在血管化和血管通透性以及调节细胞存活和死亡中起作用。N 端二聚化结构域和 C 端黏着斑靶向同源性(FAT-H)结构域均介导其与多种信号分子伴侣的相互作用。FAT-H 结构域介导 PDCD10 与 CCM2 相互作用以形成 KRIT1 CCM2 PDCD10 复合物,以及与 striatin 形成 striatin 相互作用的磷酸酶和激酶(STRIPAK)复合物,而二聚化结构域则介导与 GCKIII 丝氨酸/苏氨酸激酶(MST4/MASK、STK24/MST3和STK25))的相互作用。PDCD10 过表达导致细胞迁移增加,这是血管形成的基本过程。PDCD10 或 STK24 的丢失会导致中性粒细胞胞吐作用的增加,这是由于与囊泡融合的调节剂 UNC13D 相互作用被破坏的结果。CCM1/KRIT1、CCM2/OSM 或 CCM3/PDCD10 基因的功能丧失突变引起脑海绵状畸形(CCM)。
特異性
该多克隆抗体从未经处理但未经过 CCM3 shRNA 处理的 Ea.hy926 人脐静脉内皮细胞的裂解液中检测到了预期的 〜25 kDa 目标条带(由美国耶鲁大学的 Kyle M. Draheim 博士、Xiaofeng Li 博士、Rong Zhang、David A.Calderwood 博士和 Titus J. Boggon 博士提供)
免疫原
重组全长人 CCM3/PDCD10。
應用
抗 CCM3/PDCD10 抗体,货号 ABN1016 是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向 CCM3/PDCD10,并已在蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
蛋白质印迹分析:一个代表性抗体以 1:1,000 的稀释度检测到 50 ng 和 500 ng 的重组人 CCM3/PDCD10(由美国耶鲁大学的 Kyle M. Draheim 博士、Xiaofeng Li 博士、Rong Zhang、David A.Calderwood 博士和 Titus J. Boggon 博士提供)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次以 1:1,000 的稀释度在 100 µg 未经处理但未经 CCM3 shRNA 处理的 EA.hy926 人脐静脉内皮细胞裂解液中检测到 CCM3/PDCD10(由美国耶鲁大学的 Kyle M. Draheim 博士、Xiaofeng Li 博士、Rong Zhang、David A.Calderwood 博士和 Titus J. Boggon 博士提供)。
品質
通过蛋白质印迹对 Ea.hy926 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:5,000 的稀释度在 10 µg Ea.hy926 人脐静脉内皮细胞裂解液中检测到 CCM3/PDCD10。
標靶描述
观测值〜25 kDa。计算得出的分子量:24.70 kDa在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化。
含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1