抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IFIT1(3434)
一般說明
Ifit1,也称为GARG-16,糖皮质激素减毒反应基因16蛋白或干扰素诱导的56 kDa蛋白,IFI-56K或P56,由基因lfit1/Garg16,Ifi56,Isg56编码,是干扰素诱导的抗病毒RNA结合蛋白,其特异性结合带有5′-三磷酸基团的单链RNA(PPP-RNA),从而充当病毒单链RNA的传感器并抑制病毒信使RNA的表达。单链PPP-RNA缺乏5′个环的2′-O-甲基化,而带有5个′三磷酸基团,是病毒特有的,在病毒感染过程中提供了分子标记使宿主区分自身mRNA和非自身mRNA。IFIT1以非序列特异性方式直接结合PPP-RNA。病毒进化出几种逃避这种限制系统的方法,例如为其mRNA编码自己的2′-O-甲基化酶或通过含盗窃有2′-O-甲基化的宿主环(环抢夺机制)。 IFIT1是干扰素依赖性多蛋白复合物的组成部分,该复合物至少由IFIT1,IFIT2和IFIT3组成,并与EIF3F,RPL15,TMEM173和EEF1A1相互作用,并且在抗病毒防御和先天免疫应答中是重要的。 IFIT1定位于细胞质,并由大多数细胞表达,特别是在免疫系统和上皮细胞中。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于小鼠IFIT1/p56。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹,ICC&流式细胞仪的该兔多克隆抗体,抗IFIT1/p56抗体检测IFIT1。
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
炎症 & 自身免疫机制
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
蛋白质印迹分析:用代表性批次的1:1,000稀释液在10 µg TF-1和MOLT-4细胞裂解物中检测到IFIT1/p56。
蛋白质印迹分析:来自独立实验室的代表性批次在用小鼠p56载体转染的HT1080细胞裂解物中检测到IFIT-1/p56,而在用空载体转染的HT1080细胞裂解物中未检测到IFIT-1/p56(Terenzi, F., et al. (2007).J Virol.81(16):8656-8665.)。
蛋白质印迹分析:来自独立实验室的代表性批次在IFN-β处理的野生型Stat1 MEF细胞裂解物中检测到IFIT-1/p56,而在IFN-β处理的Stat1敲低MEF细胞裂解物中未检测到IFIT-1/p56(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053.)。
蛋白质印迹分析:来自独立实验室的代表性批次在IFN-β处理的野生型p56 MEF细胞裂解物中检测到IFIT-1/p56,而在IFN-β处理的p56敲低MEF细胞裂解物中未检测到IFIT-1/p56(Fensterl, V., et al. (2012).PLoS Pathog.8(5):e1002712.)。
免疫细胞化学分析: 来自独立实验室的代表性批次在IFN-β处理的MEF细胞裂解物中检测到IFIT-1/p56(Terenzi, F., et al. (2007).J Virol.81(16):8656-8665.)。
流式细胞术分析:来自独立实验室的代表性批次在用dsRNA、IFN-α和VSV注射后在骨髓细胞和脾细胞中检测到IFIT-1/p56(Terenzi, F., et al. (2007).J Virol.81(16):8656-8665.)。
流式细胞术分析:来自独立实验室的代表性批次在IFN-β处理的CD3+成熟T细胞和IFN-β处理的髓样树突状细胞中检测到IFIT-1/p56,但在IFN-β处理的浆细胞样树突状细胞中未检测到IFIT-1/p56(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053.)。
蛋白质印迹分析:来自独立实验室的代表性批次在用小鼠p56载体转染的HT1080细胞裂解物中检测到IFIT-1/p56,而在用空载体转染的HT1080细胞裂解物中未检测到IFIT-1/p56(Terenzi, F., et al. (2007).J Virol.81(16):8656-8665.)。
蛋白质印迹分析:来自独立实验室的代表性批次在IFN-β处理的野生型Stat1 MEF细胞裂解物中检测到IFIT-1/p56,而在IFN-β处理的Stat1敲低MEF细胞裂解物中未检测到IFIT-1/p56(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053.)。
蛋白质印迹分析:来自独立实验室的代表性批次在IFN-β处理的野生型p56 MEF细胞裂解物中检测到IFIT-1/p56,而在IFN-β处理的p56敲低MEF细胞裂解物中未检测到IFIT-1/p56(Fensterl, V., et al. (2012).PLoS Pathog.8(5):e1002712.)。
免疫细胞化学分析: 来自独立实验室的代表性批次在IFN-β处理的MEF细胞裂解物中检测到IFIT-1/p56(Terenzi, F., et al. (2007).J Virol.81(16):8656-8665.)。
流式细胞术分析:来自独立实验室的代表性批次在用dsRNA、IFN-α和VSV注射后在骨髓细胞和脾细胞中检测到IFIT-1/p56(Terenzi, F., et al. (2007).J Virol.81(16):8656-8665.)。
流式细胞术分析:来自独立实验室的代表性批次在IFN-β处理的CD3+成熟T细胞和IFN-β处理的髓样树突状细胞中检测到IFIT-1/p56,但在IFN-β处理的浆细胞样树突状细胞中未检测到IFIT-1/p56(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053.)。
品質
通过蛋白质印迹在小鼠卵巢组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000的稀释液在10 µg 小鼠卵巢组织裂解物中检测到IFIT1/p56。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000的稀释液在10 µg 小鼠卵巢组织裂解物中检测到IFIT1/p56。
標靶描述
观察值〜56 kDa。在某些细胞裂解物中可能会观察到未表征的条带。
外觀
兔多克隆血清,含0.05%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Jayati Basu et al.
Nature immunology, 24(8), 1295-1307 (2023-07-21)
The transcription factor ThPOK (encoded by Zbtb7b) is well known for its role as a master regulator of CD4 lineage commitment in the thymus. Here, we report an unexpected and critical role of ThPOK as a multifaceted regulator of myeloid