ABE409
抗-UTX抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Lysine-specific demethylase 6A, Histone demethylase UTX, Ubiquitously-transcribed TPR protein on the X chromosome, Ubiquitously-transcribed X chromosome tetratricopeptide repeat protein
登入查看組織和合約定價
全部照片(2)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KDM6A(7403)
一般說明
组蛋白脱甲基酶UTX也称为赖氨酸特异性脱甲基酶6A,X染色体上普遍转录的TPR蛋白和普遍转录的X染色体三十四肽重复蛋白。UTX是一种组蛋白脱甲基酶,可特异性地使三甲基化和二甲基化而不是单甲基化的组蛋白H3 ′Lys-27′脱甲基。UTX参与后部发育的调节,缺陷可导致2型歌舞伎综合征(KABUK2)
特異性
其他同源性:犬(99%序列同源性)和牛(96%序列同源性)。
免疫原
GST 标记的重组蛋白,对应于人UTX。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹&ICC的该兔多克隆抗体,抗UTX抗体检测组蛋白脱甲基酶UTX。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:50稀释液在HeLa,A431和3T3细胞中检测到UTX。
研究子类别
染色质生物学
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹在 HeLa 核提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体在10 µg HeLa 核提取物中检测到UTX。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体在10 µg HeLa 核提取物中检测到UTX。
標靶描述
观察值〜154 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
抗原亲和纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
HeLa 核提取物
HeLa 核提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Xuepei Lei et al.
Stem cell reports, 10(4), 1193-1207 (2018-03-20)
Neural stem cell (NSC) proliferation and differentiation in the developing brain is a complex process precisely regulated by intrinsic and extrinsic signals. Although epigenetic modification has been reportedly involved in the regulation of the cerebral cortex, whether UTX, an H3K27me3
Wenyu Wang et al.
Molecular cancer therapeutics, 17(9), 1973-1983 (2018-06-22)
Despite showing promise against PIK3CA-mutant breast cancers in preclinical studies, PI3K/AKT pathway inhibitors demonstrate limited clinical efficacy as monotherapy. Here, we found that histone H3K27me3 demethylase KDM6B-targeted IGFBP5 expression provides a protective mechanism for PI3K/AKT inhibitor-induced apoptosis in breast cancer