ABE347
抗NF κ B p65抗体,CT
from rabbit
同義詞:
v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer
登入查看組織和合約定價
全部照片(2)
About This Item
推薦產品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human, rat
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RELA(5970)
一般說明
转录因子 NFκB(核因子 κB)参与许多重要细胞和生理过程的表达和调控,例如生长、发育、凋亡、免疫和炎性反应以及各种病毒启动子的激活,包括人类免疫缺陷病毒长末端重复序列。NFκB 代表一组与结构相关且在进化上保守的蛋白质,其与原癌基因 c-Rel 相关,在哺乳动物中有五个成员,包括 Rel(cRel)、RelA(p65)、RelB、NFκB1(p50 及其前体 p105)和 NFκB2(p52 及其前体 p100)。NFκB/Rel 蛋白以同源二聚体或异源二聚体形式存在,以形成具有转录活性复合物或阻抑复合物。尽管大多数 NFκB 二聚体是转录激活因子,但 p50/50 和 p52/52 同源二聚体可以抑制其靶基因的转录。NFκB 的 p50/p65 异源二聚体在细胞中表达最丰富。
特異性
该抗体识别 NFκB 的 C 末端。
免疫原
与人 NFκB 的 C 端相对应的 KLH 偶联的线性肽。
表位:C端
應用
使用抗 NFBκ p65 抗体 Ct(兔多克隆抗体)(在 WB,IP 中经过验证)检测 NFBκ p65,也称为转录因子 p65。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹(SNAP i.d.)分析:5 µg/mL 代表性批次在 10 µg A431 细胞裂解物中检测到 NFκB。
免疫沉淀分析:10 µg 代表性批次从 A431 RIPA 裂解液中免疫沉淀了 NFκB。
免疫沉淀分析:10 µg 代表性批次从 A431 RIPA 裂解液中免疫沉淀了 NFκB。
品質
通过蛋白质印迹对 A431 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 10 µg A431 细胞裂解物中检测到 NFκB。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 10 µg A431 细胞裂解物中检测到 NFκB。
標靶描述
观测值〜65 kDa。
已经描述了通过可变剪接产生的同工型:60.2 kDa 的 同工型 1(p65),58.8 kDa 的 同工型 2(p65 δ 2),59.1 kDa 的 同工型 3(p65 δ)和 59.9 kDa 的 同工型 4
已经描述了通过可变剪接产生的同工型:60.2 kDa 的 同工型 1(p65),58.8 kDa 的 同工型 2(p65 δ 2),59.1 kDa 的 同工型 3(p65 δ)和 59.9 kDa 的 同工型 4
聯結
替代:06-418
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4,150 mM NaCl)和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
形式:纯化的
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
A431 细胞裂解液
A431 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Frontiers in pharmacology, 13, 838873-838873 (2022-04-05)
Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg (Sanyeqing, SYQ) has traditionally been used to treat inflammation, high fever and improve immune function of patients. Polysaccharides have been proved to be one of the important components of SYQ. Previous studies have confirmed the
International heart journal, 63(5), 881-892 (2022-10-03)
Ischemic heart disease (IHD) is a prominent global cause of morbidity and death resulting from the narrowing or blockage of cardiac coronary arteries. Exposing isolated cardiac myocytes to hypoxia-reoxygenation (H/R) might be an efficient tool to investigate the etiology and
ACS chemical neuroscience, 12(13), 2336-2346 (2021-06-11)
Anhydroexfoliamycin, a secondary metabolite from Streptomyces, has shown antioxidant properties in primary cortical neurons reducing neurodegenerative hallmarks diseases, both in vitro and in vivo models. Activated microglia, in the central nervous system, plays a crucial role in neuroinflammation and is
Cancer research, 80(5), 950-963 (2020-01-05)
DRAIC is a 1.7 kb spliced long noncoding RNA downregulated in castration-resistant advanced prostate cancer. Decreased DRAIC expression predicts poor patient outcome in prostate and seven other cancers, while increased DRAIC represses growth of xenografted tumors. Here, we show that
Frontiers in pharmacology, 13, 1049818-1049818 (2023-01-03)
Background: Excessive fructose consumption causes hepatic lipid accumulation via increased triglyceride (TG) synthesis, leading to the development and progression of non-alcoholic fatty liver disease (NALFD). Naringin, a flavanone glycoside found in citrus fruit, has antioxidant and hypolipidemic properties. Therefore, the