重要文件
ABE295
Sigma-Aldrich
抗锌指蛋白260抗体
serum, from rabbit
同義詞:
Zinc finger protein 260, Zfp-260, Pancreas-only zinc finger protein 1, POZF-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, mouse, human
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ZNF260(339324)
一般說明
锌指蛋白260(PEX1)是krueppel C2H2型锌指蛋白家族的转录因子。它在胎儿和成人的心脏、肺、骨骼肌和肾上腺中表达。它可以响应α 1-肾上腺素能受体活性的变化;并结合与心脏功能有关的基因中的PE响应元素,如ANF/NPPA。
免疫原
MBP标记的重组蛋白,对应于大鼠锌指蛋白260。
應用
使用该抗锌指蛋白260抗体检测锌指蛋白260,该抗体经验证可用于蛋白质印迹、ICC & IHC。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在10 µg小鼠心脏组织裂解物中检测到锌指蛋白260。
免疫细胞化学分析:一个独立实验室的代表性小组在感染腺-HA-AS-PEX1的大鼠原代心肌细胞中检测到锌指蛋白260(Komati, H., et al. (2011).J Biol Chem. 286(2):1508-1516.)。
免疫组织化学分析:一个独立实验室的代表性小组在经三苯氧胺处理的α-MHCMerCreMer/CAT-PEX1转基因小鼠心脏组织中检测到锌指蛋白260(Komati, H., et ., 2011)。J Biol Chem. 286(2):1508-1516.)。
品質
已通过蛋白质印迹法在人体心脏组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在10 µg人体心脏组织裂解物中检测到锌指蛋白260。
標靶描述
观测值〜46 kDa。在某些细胞裂解液中,在〜16 kDa处可能观察到未表征的条带。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1