純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human
物種活性(以同源性預測)
bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
技術
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
mutation (Lys36Met)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。组蛋白H3变体(H3.1,H3.2和H3.3)与细胞状态的表观遗传记忆有关。H3的全基因组模式取决于氨基酸序列,并随着发育调控基因座的细胞分化而变化。组蛋白H3基因中的体细胞错义突变存在于多种小儿脑和骨骼恶性肿瘤中,其中~90%的软骨母细胞瘤被鉴定出带有组蛋白H3K36M突变(H3K36M)。由于H3K36M 突变引起的H3K36 甲基化缺失导致H3K27甲基化的全组基因上调,从而引起多梳抑制复合物1(PRC1)分布的改变,以及涉及间充质分化的PRC1抑制的靶基因的重新激活。
特異性
基于100%的序列同源性,预期可与广各种物种反应。
该兔多克隆抗体特异性检测组蛋白H3 K36M 突变(H3K36M),与不带H3K36M 突变的组蛋白H3没有交叉反应。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于带K36M突变的靶区域序列。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:50稀释液对带有组蛋白H3 K36M 突变的人成软骨细胞瘤组织的石蜡包埋切片进行免疫染色(由加拿大魁北克蒙特利尔麦吉尔大学Denise Bechet 和Nada Jabado提供)。
斑点印迹分析:一个代表性批次检测到代表含K36M突变(H3K36M)表位区序列的组蛋白H3 肽,但是没有检测到代表含未修饰甲基化K36残基的野生型序列的肽(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849).
免疫组化分析:一个代表性批次对带有H3.1K36M突变的人软组织未分化肉瘤的石蜡包埋切片进行免疫染色(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849).
免疫组化分析:一个代表性批次对小鼠异种移植物的石蜡包埋H3.1K36M突变肿瘤进行了免疫染色(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849).
免疫组化分析:一个代表性批次对带有H3.1K36M突变的人成软骨细胞瘤组织的石蜡包埋切片进行了免疫染色(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在表达K36M 突变体的鼠间充质祖细胞的组蛋白酸提取物中检测到目标条带,但是在野生型组蛋白H3.3中没有检测到(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在带H3K36M突变的人成软骨细胞瘤样品的组蛋白酸提取物中检测到目标条带,但是在不带H3K36M突变的人成软骨细胞瘤样品中没有检测到(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
斑点印迹分析:一个代表性批次检测到代表含K36M突变(H3K36M)表位区序列的组蛋白H3 肽,但是没有检测到代表含未修饰甲基化K36残基的野生型序列的肽(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849).
免疫组化分析:一个代表性批次对带有H3.1K36M突变的人软组织未分化肉瘤的石蜡包埋切片进行免疫染色(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849).
免疫组化分析:一个代表性批次对小鼠异种移植物的石蜡包埋H3.1K36M突变肿瘤进行了免疫染色(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849).
免疫组化分析:一个代表性批次对带有H3.1K36M突变的人成软骨细胞瘤组织的石蜡包埋切片进行了免疫染色(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在表达K36M 突变体的鼠间充质祖细胞的组蛋白酸提取物中检测到目标条带,但是在野生型组蛋白H3.3中没有检测到(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在带H3K36M突变的人成软骨细胞瘤样品的组蛋白酸提取物中检测到目标条带,但是在不带H3K36M突变的人成软骨细胞瘤样品中没有检测到(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
抗组蛋白H3 K36M 突变体抗体(货号ABE1447)是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向组蛋白H3 K36M突变(H3K36M),并通过斑点印迹、免疫组化和蛋白质印迹法进行了测试。
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对HEK293转染子中的H3K36M过度表达进行评估。
蛋白印迹分析:该抗体的1:250稀释液在10 µg 的HEK293转染子裂解液中检测到过度表达的K36M突变体,但是没有检测到野生型人组蛋白 H3.3 。
蛋白印迹分析:该抗体的1:250稀释液在10 µg 的HEK293转染子裂解液中检测到过度表达的K36M突变体,但是没有检测到野生型人组蛋白 H3.3 。
標靶描述
观测分子量〜17 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化。
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Orthopaedic surgery, 13(2), 616-622 (2021-02-24)
Whether H3.3 K36M mutation (H3K36M) could be an approach if the diagnosis of chondroblastoma (CB) patients was indistinct and it was suspected to be unclear clinically. We reviewed and compared our clinical experiences of CB cases and some suspected cases
Cancer discovery, 10(6), 854-871 (2020-03-20)
Epithelial plasticity, reversible modulation of a cell's epithelial and mesenchymal features, is associated with tumor metastasis and chemoresistance, leading causes of cancer mortality. Although different master transcription factors and epigenetic modifiers have been implicated in this process in various contexts