重要文件
ABC143
Sigma-Aldrich
抗-PEX13(过氧化物酶体膜标志物13)抗体
serum, from rabbit
同義詞:
Peroxisomal membrane protein PEX13, Peroxin-13
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, rat, human
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PEX13(5194)
一般說明
过氧化物酶体膜蛋白13(PEX13)是过氧化物酶体转运装置( translocation machinery)的成分,该转运装置通过SH3结构域,与靶向信号受体的过氧化物酶体相结合,并促使这些受体进入过氧化物酶体膜。PEX13缺陷与神经退行性疾病有关,如Zellweger综合征。
免疫原
对应于人PEX13 (过氧化物酶体膜标志物13)的重组蛋白。
應用
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
研究类别
炎症 & 免疫学
该抗-PEX13(过氧化物酶体膜标志物13)抗体经验证可用于蛋白质印迹和ICC中检测PEX13(过氧化物酶体膜标志物13)。
品質
通过蛋白质印迹对HepG2细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在HepG2细胞裂解物中检测到PEX13(过氧化物酶体膜标志物13) 。
標靶描述
观测值〜49 kDa。该蛋白的预测分子量为44 kDa;但是在~49 kDa处也观察到条带。(Muller, C. C., et al. 2011.Dis Model Mech.4(1):104-110)。在某些细胞裂解物中,在〜41 kDa处可能观察到未表征的条带。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
HepG2 细胞裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ying Xue Xie et al.
Nature communications, 13(1), 4918-4918 (2022-08-23)
Considerable evidence supports the release of pathogenic aggregates of the neuronal protein α-Synuclein (αSyn) into the extracellular space. While this release is proposed to instigate the neuron-to-neuron transmission and spread of αSyn pathology in synucleinopathies including Parkinson's disease, the molecular-cellular