重要文件
AB356483
Sigma-Aldrich
抗-DsRed(RFP)
from rabbit
同義詞:
Red fluorescent protein drFP583:RFP
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性(以同源性預測)
all (based on 100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
红色荧光蛋白drFP583(UniProt:Q9U6Y8;也称为DsRed)是一种荧光蛋白,可作为制造嵌合蛋白的有用且普遍存在的工具,在其中它可以作为荧光蛋白标签。荧光蛋白可作为制备嵌合蛋白的有用工具并作为荧光蛋白标签。它们可以耐受N末端和C末端与多种蛋白质的融合。DsRed是具有高量子产率的稳定的同源四聚体蛋白,源自珊瑚Discosoma。它是具有中心α-螺旋的11链β-罐,其每个单体在结构上均与GFP相似。DsRed具有橙红色荧光,可以在558 nm处实现最佳激发,但也可以被标准488 nm激光激发,从而可以与基于激光的共聚焦显微镜和流式细胞仪一起使用。DsRed为外部pH值的变化提供了稳定性,其光谱特性非常适合使用绿色荧光蛋白进行双色实验(参考文献:Bevis, BJ., and Glick, BS (2002).Nat. Biotech.20; 83-87)。
特異性
该兔多克隆抗体可检测红色荧光蛋白drFP583。它靶向N末端区域6个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于来自Discosoma sp.的红色荧光蛋白drFP583的N末端区域的6个氨基酸。(海葵)。
表位:N末端
應用
抗DsRed(RFP)是一种兔多克隆抗体,可检测红色荧光蛋白DsRed,并已检验可用于蛋白质印迹。
研究类别
二抗&对照抗体
蛋白印迹分析: 代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到DsRed(RFP)(Aihara, H., et. al. (2016).Mol Cell.64(1):176-188)。
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:200稀释液在表达HcRed &DsRed-小鼠USP21融合蛋白的293T细胞的全细胞裂解物中检测到DsRed(RFP)。(由长崎大学的Ito Takashi博士提供)。
品質
通过蛋白质印迹在表达DsRed-小鼠USP21融合蛋白的293T细胞的全细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/ml的该抗体在表达DsRed-小鼠USP21融合蛋白的293T细胞的全细胞裂解物中检测到DsRed(RFP)。
標靶描述
观察分子量为〜100 kDa;计算分子量为25.93 kDa。(观察到的分子量包括USP21(~63kDa)。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
亲和纯化
在含有50 mM KCL,25 mM HEPES(pH值7.6),10%甘油,0.1 mM EDTA,0.01%NP40的缓冲液的中纯化的兔多克隆抗体。
形式:纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fernando M Ruggiero et al.
International journal of molecular sciences, 23(18) (2022-09-24)
Glycolipid glycosylation is an intricate process that mainly takes place in the Golgi by the complex interplay between glycosyltransferases. Several features such as the organization, stoichiometry and composition of these complexes may modify their sorting properties, sub-Golgi localization, enzymatic activity