重要文件
AB2971
Sigma-Aldrich
抗LAMP-1(CD107a)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a antigen
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse, rat
物種活性(以同源性預測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LAMP1(3916)
一般說明
溶酶体相关的膜蛋白 1(LAMP-1)是一种高度糖化的单通道 1 型膜蛋白,属于溶酶体相关的膜蛋白家族,该家族是组成溶酶体膜的大部分的一类蛋白,他们与碳水化合物受体相互作用,被认为是细胞粘附的关键介质。 LAMP-1 的功能是将碳水化合物配体转运至选择蛋白。人们认为它还在肿瘤细胞转移中起作用。
特異性
该抗体识别 LAMP-1 的拓扑结构域(腔)。
免疫原
与人 LAMP-1 拓扑结构域(腔)相对应的 KLH 偶联的线性肽。
表位:拓扑结构域(管腔)
應用
研究子类别
细胞凋亡 - 其他
肿瘤标记物
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
蛋白质印迹法(Snap i.d.)分析:1 µg/mL 先前批次的抗体在 10 µg EL4 细胞裂解液中检测到 LAMP-1。
免疫细胞化学分析: 先前批次的抗体以 1:500 的稀释度在 NIH/3T3、A431 和 HeLa 细胞中检测到 LAMP-1。
该抗 LAMP-1(CD107a)抗体经过验证可用在 WB 和 IC 中检测 LAMP-1(CD107a)。
品質
通过蛋白质印迹在 EL4 细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL 的该抗体在 10 µg EL4 细胞裂解液中检测到 LAMP-1。
標靶描述
可观察到约95kDa的条带。 尽管计算得出的分子量为 45 kDa,但 LAMP-1 被高度糖基化,因此,预期典型的条带在 90-120 kDa 之间。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
EL4 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yoav Charpak-Amikam et al.
Scientific reports, 7(1), 8661-8661 (2017-08-19)
Human cytomegalovirus (HCMV) is a major human pathogen, causing serious diseases in immunocompromised populations and congenially infected neonates. One of the main immune cells acting against the virus are Natural Killer (NK) cells. Killing by NK cells is mediated by
Ariella Glasner et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(8), 3959-3969 (2015-09-16)
NK cells kill various cells using activating receptors, such as the natural cytotoxicity receptors (NCRs). NKp46 is a major NCR and is the only NCR expressed in mice (denoted Ncr1). Using Ncr1-deficient mice (Ncr1(gfp/pfp)) we demonstrated that Ncr1 controls various
Carolina Duarte et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 26(10), 2841-2851 (2022-04-17)
Emerging studies indicate that intracellular eukaryotic ceramide species directly activate cathepsin B (CatB), a lysosomal-cysteine-protease, in the cytoplasm of osteoclast precursors (OCPs) leading to elevated RANKL-mediated osteoclastogenesis and inflammatory osteolysis. However, the possible impact of CatB on osteoclastogenesis elevated by
Runrun Li et al.
Analytical chemistry, 95(35), 13046-13054 (2023-08-24)
Polymer nanoparticles are widely used in drug delivery and are also a potential concern due to the increased burden of nano- or microplastics in the environment. In order to use polymer nanoparticles safely and understand their mechanism of action, it
Mark J G Bakkers et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(10), e2119676119-e2119676119 (2022-03-03)
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) is a rodent-borne zoonotic arenavirus that causes congenital abnormalities and can be fatal for transplant recipients. Using a genome-wide loss-of-function screen, we identify host factors required for LCMV entry into cells. We identify the lysosomal mucin
文章
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.