重要文件
AB1926
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 5 (ITGB5) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
同義詞:
Anti-Anti-AA475909, Anti-Anti-AI874634, Anti-Anti-ESTM23, Anti-Anti-[b]-5, Anti-Anti-[b]5, Anti-Anti-[b]5A, Anti-Anti-[b]5B, Anti-Anti-beta-5, Anti-Anti-beta5
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
產品名稱
抗整合素β5抗体(CT/细胞溶质), serum, Chemicon®
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, hamster, human, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGB5(3693)
mouse ... Itgb5(16419)
rat ... Itgb5(257645)
一般說明
细胞粘附受体的整联蛋白家族由至少16种膜相关的异二聚体组成,由以非共价方式缔合的α和β亚基组成。整联蛋白家族的结构和功能多样性基于各个α和β亚基的配对能力。整联蛋白受体与其各自配体之间这些分子相互作用的关键是对Arg-Gly-Asp(RGD)序列的识别,已知该序列存在于细胞外基质成分包括纤连蛋白、玻连蛋白、胶原蛋白、纤维蛋白原和血管性假血友病因子中(Cheresh,1991)。整联蛋白在血管增殖、粘附和伤口修复中的作用已被充分证明。
β5亚基与αV结合,形成玻璃体结合蛋白(vitronectin)的受体。 该复合物在各种细胞中表达,包括成纤维细胞和角化细胞。 它还在各种肿瘤(包括肺、胰腺和乳腺癌)中高水平表达。 它不在淋巴母细胞中表达。
特異性
抗体识别整合素β5。通过免疫沉淀从35S甲硫氨酸标记的细胞的去污剂提取物中确定了特异性。与β1或β3没有交叉反应。
免疫原
来源于人整合素β5亚基的COOH端序列(胞质域)的合成肽(KTFNKFNKSYNGTVD) 注意:肽的N末端加入了一个赖氨酸(K)残基以促进与载体蛋白的偶联。
表位:C末端/细胞溶质
應用
ELISA/RIA
免疫沉淀:5 μL该抗体足以从
2.5x10E6 个细胞中沉淀出αVβ5。
蛋白质印迹:非还原条件;稀释缓冲液中不可使用牛奶。
免疫荧光:1:100。
免疫组化(丙酮固定)1:40-1:80
免疫组化(石蜡包埋)1:200(ABC)
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
使用经验证可用于ELISA、IF、IH、IH(P)、IP、RIA & WB的该抗整合素β5(C末端/细胞溶质)抗体检测整合素β5。
標靶描述
88kda
外觀
含有0.05%叠氮化钠防腐剂的未纯化全兔血清。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Syndecan-1 regulates alphavbeta5 integrin activity in B82L fibroblasts.
McQuade, KJ; Beauvais, DM; Burbach, BJ; Rapraeger, AC
Journal of Cell Science null
Integrins control dendritic spine plasticity in hippocampal neurons through NMDA receptor and Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II-mediated actin reorganization.
Shi, Y; Ethell, IM
The Journal of Neuroscience null
Mechanical strain regulates osteoblast proliferation through integrin-mediated ERK activation.
Yan, YX; Gong, YW; Guo, Y; Lv, Q; Guo, C; Zhuang, Y; Zhang, Y; Li, R; Zhang, XZ
Testing null
K Triantafilou et al.
Journal of virology, 74(13), 5856-5862 (2000-06-14)
Human parechovirus 1 (HPEV1) displays an arginine-glycine-aspartic acid (RGD) motif in the VP1 capsid protein, suggesting integrins as candidate receptors for HPEV1. A panel of monoclonal antibodies (MAbs) specific for integrins alphavbeta3, alphavbeta1, and alphavbeta5, which have the ability to
Syndecan-1 regulates alphavbeta3 and alphavbeta5 integrin activation during angiogenesis and is blocked by synstatin, a novel peptide inhibitor.
Beauvais, DM; Ell, BJ; McWhorter, AR; Rapraeger, AC
The Journal of Experimental Medicine null