重要文件
9031
Millipore
Minicon® - B15静置浓缩器
8 cells/unit, 15 kDa MWCO, 5 mL sample volume
同義詞:
Minicon B15, Minicon Static Concentrator, Static Concentrator
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
34360190
製造商/商標名
Minicon®
參數
5 mL sample volume
孔徑
15 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
简介
  • 通过浓缩尿液和脑脊液来富集异常或病理状态的蛋白,以便用于电泳或免疫电泳分析。
  • 静置即可的浓缩工具,无需辅件
  • 吸附剂将溶剂和盐吸过超滤膜,从而浓缩样品
使用 Minicon 静态浓缩器浓缩尿液和脑脊液,以在进行电泳或免疫电泳分析之前,加强那些显示异常或病理状态的蛋白。B15装置有8个小室,可以容纳5 mL样品。C15装置有10个小室,适用于最大体积2.5 mL。
应用
浓缩尿液和脑脊液,以便富集蛋白分析物。
滤器类型:超滤
特點和優勢
最小最终浓缩体积:50 µL
静态浓缩器,无需辅件
吸附剂将溶剂和盐吸过超滤膜,从而浓缩样品
浓缩因子高达100X
低滞留体积
外觀
色码:透明
法律資訊
MINICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany