重要文件
8.55158
Sigma-Aldrich
NovaPEG酰胺树脂HYR
Novabiochem®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352111
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
產品線
NovaPEG
Novabiochem®
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
一般說明
充分支持Fmoc SPPS作用下的肽合成。该载体在广泛的溶剂中具有优异的溶胀性能,包括水、MeCN、MeOH、DCM、DMF、THF和甲苯。在比较研究中,发现该树脂在疏水性肽的合成中比基于聚苯乙烯的载体具有更好的结果。研究发现高亲水性也有利于以one-bead-one-peptide文库进行树脂上的免疫测定 [1]
相关协议和技术文章
Fmoc SPPS的解理和去保护协议
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
條款
檢視各種樹脂,如 Merrifield、三羥基樹脂及羥甲基官能化樹脂,用於固定多肽以達到各種不同的應用。
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.