重要文件
8.55090
Sigma-Aldrich
Oxime resin HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
13111023
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
產品線
Novabiochem®
形狀
beads
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
oxime
儲存溫度
2-30°C
一般說明
Nucleophile cleavable resin for synthesis of C-terminal modified peptides by Boc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
聯結
Replaces: 01-64-0294
分析報告
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.0 - 1.5 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 - 200 mesh.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
無水 HF 是從 Boc 基樹脂裂解多肽的首選試劑,用途廣泛,對各種多肽合成非常有效。
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.