文件
8.53025
Sigma-Aldrich
Boc-Orn(Z)-OH
Novabiochem®
同義詞:
Boc-Orn(Z)-OH, N-α-t.-Boc-N-δ-benzyloxycarbonyl-L-ornithine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H26N2O6
CAS號碼:
分子量::
366.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C18H26N2O6/c1-18(2,3)26-17(24)20-14(15(21)22)10-7-11-19-16(23)25-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)(H,21,22)
InChI 密鑰
QYYCZJUFHDLLOJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Standard building block for introduction of ornithine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
聯結
Replaces: 04-12-0099
分析報告
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -3.5 - -2.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
無水 HF 是從 Boc 基樹脂裂解多肽的首選試劑,用途廣泛,對各種多肽合成非常有效。