重要文件
8.53011
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH
Novabiochem®
同義詞:
Boc-Val-OH, N-α-t.-Boc-L-valine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H19NO4
CAS號碼:
分子量::
217.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
237-307-6
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI 密鑰
SZXBQTSZISFIAO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Standard building block for introduction of valine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
聯結
Replaces: 04-12-0029
分析報告
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -7.5 - -4.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
無水 HF 是從 Boc 基樹脂裂解多肽的首選試劑,用途廣泛,對各種多肽合成非常有效。
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.