重要文件
8.52362
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Met-OH
Novabiochem®
同義詞:
Fmoc-N-Me-Met-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-L-methionine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H23NO4S
CAS號碼:
分子量::
385.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
Novabiochem®
化驗
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-22(19(20(23)24)11-12-27-2)21(25)26-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,18-19H,11-13H2,1-2H3,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
SPYUJXKMEJUAOI-IBGZPJMESA-N
一般說明
Building block for introduction of N-α-methyl-methionine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
分析報告
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
非天然胺基酸,也就是天然存在或化學合成的非蛋白質胺基酸,作為現代藥物發現研究的工具,正變得越來越重要。