852286
8.52286
同義詞:
Fmoc-3-methyl-L-histidine, Fmoc-3-Methyl-L-Histidine,Fmoc-His(π-Me)-OH
1 of 10
Sigma-Aldrich
8.52258
Fmoc-1-methyl-L-histidine
431303
1-丙基磷酸酐 溶液
47623
Fmoc-Tyr(tBu)-OH
GBL246890
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
GF21401020
Polyethylene - Low Density
712191
COMU®
47481
Fmoc-D-Val-OH
795739
11-膦酸十一烷基酯
47624
Fmoc-Lys(Boc)-OH
P3235
前列腺特异性抗原 来源于人类精液
200
Novabiochem®
≥98.0% (HPLC)
powder
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
peptide synthesis
Fmoc
2-8°C
[n]1(cncc1C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C
1S/C22H21N3O4/c1-25-13-23-11-14(25)10-20(21(26)27)24-22(28)29-12-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,11,13,19-20H,10,12H2,1H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
UEDYXEZHNPXCFB-FQEVSTJZSA-N
用于多肽合成的氨基酸、树脂和反应试剂
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號