文件
8.45113
Sigma-Aldrich
Phosphoryl chloride
Msynthplus
同義詞:
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
酶委員會索引編號:
233-046-7
蒸汽壓力
36 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (argenometric)
形狀
liquid
效力
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
105.3 °C/1013 hPa
mp
1-2 °C
密度
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI 密鑰
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Msynthplus
應用
Phosphoryl chloride Msynthplus. CAS 10025-87-3, EC Number 233-046-7, chemical formula POCl₃.
分析報告
Color (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (argentometric)≥ 99.0 %Identity (IR)passes testThe analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法律資訊
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
Not applicable
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1