重要文件
8.45019
Sigma-Aldrich
Aluminium chloride
(anhydrous, powder, ground) Msynthplus
同義詞:
Aluminium chloride, Hydrochloric acid aluminium salt anhydrous
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
AlCl3
CAS號碼:
分子量::
133.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-208-1
形狀:
powder
溶解度:
450 g/L (decomposition)
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
形狀
powder
效力
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
2.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-181 °C (sublimed)
溶解度
450 g/L (decomposition)
密度
1.31 g/cm3 at 200 °C (liquid)
體積密度
1200 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
Colour (visual): off white
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pb (Lead): lot specific result
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法律資訊
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1