重要文件
8.45008
Sigma-Aldrich
Selenium dioxide
(sublimed) Msynthplus
同義詞:
Selenium dioxide, Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
O2Se
CAS號碼:
分子量::
110.96
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
231-194-7
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<1 Pa ( 20 °C)
形狀
powder
效力
68.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: oxidant
pH值
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
340 °C
溶解度
1353 g/L
密度
3.95 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
InChI 密鑰
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Te (Tellur) (ICP MS): lot specific result
法律資訊
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2