重要文件
8.43983
Sigma-Aldrich
Benzethonium chloride
for synthesis
同義詞:
Benzethonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride, Benzethonium chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H42ClNO2
CAS號碼:
分子量::
448.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
204-479-9
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<0.001 hPa ( 25 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
380 °C
效力
295 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-6.5 (10 g/L in H2O)
mp
160-166 °C
體積密度
440 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+](CCOCCOc2ccc(cc2)C(CC(C)(C)C)(C)C)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
應用
  • Development of biologically active ionic liquids: Research highlighted the synthesis of new ionic liquids incorporating the benzethonium cation, which show promising SAR induction and antimicrobial properties, potentially useful in pest management and disease control applications (Czerwoniec et al., 2024).
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2