重要文件
8.43948
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloroethane
for synthesis
同義詞:
1,1,2,2-Tetrachloroethane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H2Cl4
CAS號碼:
分子量::
167.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
201-197-8
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for synthesis
品質等級
蒸汽壓力
6.4 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
效力
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
3990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
mp
-42.5 °C
溶解度
2830 g/L
密度
1.59 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI 密鑰
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
相關類別
應用
  • Activity coefficients and excess Gibbs energy functions of acetophenone with 1, 2-dichloroethane and 1, 1, 2, 2-tetrachloroethane binary mixtures: Provides data on the thermodynamic properties of 1,1,2,2-Tetrachloroethane in chemical mixtures, useful for chemical engineering applications (Anila et al., 2016).
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.593 - 1.598
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3