重要文件
8.43872
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
≥99% (HPLC)
同義詞:
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9FO3
CAS號碼:
分子量::
184.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Fc1c(ccc(c1)CC(=O)[O-])OC
InChI
1S/C9H9FO3/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)/p-1
InChI 密鑰
VURNBRZIFABCRU-UHFFFAOYSA-M
一般說明
for synthesis
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1